Safranina O 85%, puro, certified
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 3,7-diamino-2,8-dimetil-5-fenilfenazinio
419210250 419211000
ACRO419210250EA 49.1 EUR
ACRO419210250 ACRO419211000
Safranina O 85%, puro, certified
Safranina O
Formula: C₂₀H₁₉ClN₄
MW: 350.85 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011759
Núm. CAS: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 530 to 534 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.32
BSC Certification Passes