(±)-Alcohol tetrahidrofurfurílico 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (±)-THFA, (±)-2-Hidroximetiltetrahidrofurano
420440010 420442500 420440025
ACRO420440010EA 58 EUR
ACRO420440010 ACRO420442500 ACRO420440025
(±)-Alcohol tetrahidrofurfurílico 99+%
(±)-Alcohol tetrahidrofurfurílico
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Pto. Ebullición: 178 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1,0543 g/cm³
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005372
Núm. CAS: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Índice Merck: 12,09353
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA