Perclorato de tetrametilamonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
420560250 420561000
ACRO420560250EA 154 EUR
ACRO420560250 ACRO420561000
Perclorato de tetrametilamonio 98%
Perclorato de tetrametilamonio
Formula: C₄H₁₂ClNO₄
Pto. de fusión: 300 °C
Densidad: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043207
Núm. CAS: 2537-36-2
EINECS: 219-805-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (on dry base)
Water 1 to 7 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)