Tolueno-α-tiol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
421261000 421265000
ACRO421261000EA 55.1 EUR
ACRO421261000 ACRO421265000
Tolueno-α-tiol 99%
Tolueno-α-tiol
Formula: C₇H₈S
Pto. Ebullición: 195 °C
Pto. de fusión: –29 °C
Densidad: 1,058 g/cm³
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004867
Núm. CAS: 100-53-8
EINECS: 202-862-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,09456
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5735 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %