Tris(dietilamino)fosfina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Hexaethyltriaminophosphine, Hexaethylphosphorus triamide, Hexaethyl phosphorous triamide
423080250 423080050 423081000
ACRO423080250EA 217 EUR
ACRO423080250 ACRO423080050 ACRO423081000
Tris(dietilamino)fosfina 95%
Tris(dietilamino)fosfina
Formula: C₁₂H₃₀N₃P
Pto. Ebullición: 111 °C (6 mmHg)
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009041
Núm. CAS: 2283-11-6
EINECS: 218-920-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %