Sodio nitroprusiato dihidrato ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
424360250 424361000 424365000 424360025
ACRO424360250EA 53.9 EUR
ACRO424360250 ACRO424361000 ACRO424365000 ACRO424360025
Sodio nitroprusiato dihidrato ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Sodio nitroprusiato dihidrato
Formula: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
Densidad: 1,72 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149192
Núm. CAS: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
UN: 1588
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,08722
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Bordeaux Crystals
Titration Argentometric 99.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Sulfate (SO4) Passes test (Limit about 0.01%)
Insoluble matter ≤0.01 %