Potassium tetranitropalladate(II) (≥28,3% Pd)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10537.03 10537.06
10537.03EA 108 EUR
10537.03 10537.06
Potassium tetranitropalladate(II) (≥28,3% Pd)
Potassium tetranitropalladate(II)
CAS No.: 13844-89-8 Molecular Formula: K2Pd(NO2)4 Formula Weight: 368.63 Physical Form: Crystalline Melting Point: 310° dec. MDL No.: MFCD00049788
Formula: K₂N₄O₈Pd
MW: 368.63 g/mol
Pto. de fusión: 310 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049788
Núm. CAS: 13844-89-8
EINECS: 237-568-6