Tetranitroplatinato de dipotasio (≥42,6% Pt)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10538.03
10538.06
10538.03EA
158
EUR
10538.03
10538.06
Tetranitroplatinato de dipotasio (≥42,6% Pt)
Tetranitroplatinato de dipotasio
CAS No.: 13815-39-9
Molecular Formula: K2Pt(NO2)4
Formula Weight: 457.32
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00011375
Formula:
K₂N₄O₈Pt Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011375 Núm. CAS: 13815-39-9 EINECS: 237-491-8 |