Tetracloropaladato de diamonio ≥99.998% (metals basis) Pd 37%, Premion®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ammonium tetrachloropalladate(II, Ammonium tetrachloropalladate(II), Ammonium palladium (II) chloride, Ammonium tetrachloropalladate (II)
10824.03 10824.06 10824.14
10824.03EA 139 EUR
10824.03 10824.06 10824.14
Tetracloropaladato de diamonio ≥99.998% (metals basis) Pd 37%, Premion®
Diammonium tetrachloropalladate
Purity: 99.998% CAS No.: 13820-40-1 Molecular Formula: H8Cl4N2Pd Formula Weight: 284.31 Physical Form: Powder Density: 2.17 Appearance: Dark green to brown Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00010884
Formula: H₈Cl₄N₂Pd
MW: 284,31 g/mol
Pto. de fusión: Dec.
Densidad: 2,17
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010884
Núm. CAS: 13820-40-1
EINECS: 237-498-6