Paladio (II) nitrato hidrato (≥39% Pd) ≥99.8% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dinitrato de paladio hidrato
11035.04
11035.09
11035.18
11035.04EA
345
EUR
11035.04
11035.09
11035.18
Paladio (II) nitrato hidrato (≥39% Pd) ≥99.8% (metals basis)
Paladio (II) nitrato hidrato
Purity: 99.8%
CAS No.: 10102-05-3
Molecular Formula: N2O6Pd.xH2O
Formula Weight: 230.43(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red to brown
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water with turbidity, precipitating a brown basic salt. Completely soluble in dilute HNO3
Merck Reference: 14,6992
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00011169
Formula:
N₂O₆Pd·H₂O MW: 230.43 g/mol (anhy) Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011169 Núm. CAS: 313222-87-6 EINECS: 233-265-8 UN: 1477 ADR: 5.1 III Índice Merck: 14,6992 |