Hexacloropaladato de disodio hidrato ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Disodium hexachloropalladate hydrate
11039.03
11039.06
11039.03EA
175
EUR
11039.03
11039.06
Hexacloropaladato de disodio hidrato ≥99.9% (metals basis)
Hexacloropaladato de disodio hidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 53823-60-2
Molecular Formula: Cl6Na2Pd.xH2O
Formula Weight: 365.10(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red to brown
MDL No.: MFCD00014235
Formula:
Cl₆Na₂Pd·xH₂O MW: 365.10 g/mol (anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014235 Núm. CAS: 53823-60-2 EINECS: 258-809-1 |