Hexacloropaladato de diamonio (29% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11042.04
11042.09
11042.04EA
216
EUR
11042.04
11042.09
Hexacloropaladato de diamonio (29% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Hexacloropaladato de diamonio
Purity: 99.9%
CAS No.: 19168-23-1
Molecular Formula: (NH4)2PdCl6
Formula Weight: 355.20
Physical Form: Crystalline
Density: 2.42
Appearance: Red-orange
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00015959
Formula:
H₈Cl₆N₂Pd Densidad: 2,42 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015959 Núm. CAS: 19168-23-1 EINECS: 242-854-9 UN: 3077 ADR: 9,III |