Tetracloroplatinato de diamonio (≥51% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11046.03
11046.06
11046.03EA
149
EUR
11046.03
11046.06
Tetracloroplatinato de diamonio (≥51% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Tetracloroplatinato de diamonio
Purity: 99.9%
CAS No.: 13820-41-2
Molecular Formula: H8Cl4N2Pt
Formula Weight: 372.98
Physical Form: Crystalline
Density: 2.936
Appearance: Dark red
Odour: Odourless
Melting Point: 145° dec.
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00010885
Formula:
H₈Cl₄N₂Pt Pto. de fusión: 145 °C (desc.) Densidad: 2,936 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010885 Núm. CAS: 13820-41-2 EINECS: 237-499-1 UN: 3288 ADR: 6.1,III Índice Merck: 12,00583 |