Hexacloroplatinato de disodio hexahidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sodio hexacloroplatinato (IV) hexahidrato
11047.03
11047.06
11047.03EA
124
EUR
11047.03
11047.06
Hexacloroplatinato de disodio hexahidrato
Hexacloroplatinato de disodio hexahidrato
CAS No.: 19583-77-8
Molecular Formula: Na2PtCl6.6H2O
Formula Weight: 561.88 (453.79anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.50
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 110° -6H2O
Solubility: Soluble in water, alcohol. Insoluble in ether
Merck Reference: 14,8623
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149172
Catalyst
Formula:
Cl₆Na₂Pt·6H₂O MW: 561.87 g/mol Pto. de fusión: 110 °C (-6H₂O) Densidad: 2.50 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149172 Núm. CAS: 19583-77-8 EINECS: 240-983-5 UN: 3288 ADR: 6.1 III Índice Merck: 12,08768 |