Dysprosium trichloride hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dysprosium(III) chloride hydrate
11316.14
11316.22
11316.14EA
109
EUR
11316.14
11316.22
Dysprosium trichloride hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dysprosium trichloride hydrate
Purity: 99.9%
Molecular Formula: DyCl3.xH2O
Formula Weight: 268.86(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Formula:
Cl₃Dy·xH₂O Pto. de fusión: 163 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010984 EINECS: 233-039-9 |