Dysprosium trichloride hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
11317.06 11317.14 11317.22
11317.06EA 104 EUR
11317.06 11317.14 11317.22
Dysprosium trichloride hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Dysprosium trichloride hydrate
Purity: 99.99% Molecular Formula: DyCl3.xH2O Formula Weight: 268.86(anhy) Physical Form: Wet Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic
Formula: Cl₃Dy·xH₂O
Pto. de fusión: 163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010984
EINECS: 233-039-9