Ioduro de cinc ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cinc ioduro
11661.18 11661.30
11661.18EA 95.9 EUR
11661.18 11661.30
Ioduro de cinc ≥98%
Ioduro de cinc
Formula: I₂Zn
MW: 319.2 g/mol
Pto. Ebullición: 625 °C (desc.)
Pto. de fusión: 446
Densidad: 4.74
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011299
Núm. CAS: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
Índice Merck: 14,10140