Tetracloropaladato de diamonio (≥36% Pd)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ammonium tetrachloropalladate(II, Ammonium tetrachloropalladate(II), Ammonium palladium (II) chloride, Ammonium tetrachloropalladate (II)
11882.03
11882.06
11882.03EA
170
EUR
11882.03
11882.06
Tetracloropaladato de diamonio (≥36% Pd)
Diammonium tetrachloropalladate
CAS No.: 13820-40-1
Molecular Formula: H8Cl4N2Pd
Formula Weight: 284.31
Physical Form: Powder
Density: 2.17
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark green to brown
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00010884
Formula:
H₈Cl₄N₂Pd MW: 284,31 g/mol Pto. de fusión: Dec. Densidad: 2,17 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010884 Núm. CAS: 13820-40-1 EINECS: 237-498-6 |