Tetrabromopaladato de dipotasio (20,0% Pd)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11883.03
11883.06
11883.03EA
118
EUR
11883.03
11883.06
Tetrabromopaladato de dipotasio (20,0% Pd)
Tetrabromopaladato de dipotasio
CAS No.: 13826-93-2
Molecular Formula: K2PdBr4
Formula Weight: 504.21
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049659
Formula:
Br₄K₂Pd Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049659 Núm. CAS: 13826-93-2 EINECS: 237-535-6 |