Hexacloropaladato de dipotasio (≥26,3% Pd)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11884.03
11884.06
11884.14
11884.03EA
97.2
EUR
11884.03
11884.06
11884.14
Hexacloropaladato de dipotasio (≥26,3% Pd)
Hexacloropaladato de dipotasio
CAS No.: 16919-73-6
Molecular Formula: K2PdCl6
Formula Weight: 397.32
Physical Form: Crystalline
Density: 2.738
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00043081
Formula:
Cl₆K₂Pd Pto. de fusión: Dec. Densidad: 2,738 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043081 Núm. CAS: 16919-73-6 EINECS: 240-974-6 ADR: 9,III |