Tetracloropaladato de dipotasio ≥99.99% (metals basis) Pd ≥ 32.2%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11885.04
11885.09
11885.04EA
240
EUR
11885.04
11885.09
Tetracloropaladato de dipotasio ≥99.99% (metals basis) Pd ≥ 32.2%, Premion®
Tetracloropaladato de dipotasio
Purity: 99.99%
CAS No.: 10025-98-6
Molecular Formula: K2PdCl4
Formula Weight: 326.42
Physical Form: Crystalline
Density: 2.67
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 105° dec.
MDL No.: MFCD00011373
Formula:
Cl₄K₂Pd Pto. de fusión: 105 °C (desc.) Densidad: 2,67 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011373 Núm. CAS: 10025-98-6 EINECS: 233-049-3 |