Hexacloroiridato de dipotasio (≥39% Ir)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11888.03
11888.06
11888.14
11888.03EA
370
EUR
11888.03
11888.06
11888.14
Hexacloroiridato de dipotasio (≥39% Ir)
Hexacloroiridato de dipotasio
CAS No.: 16920-56-2
Molecular Formula: K2IrCl6
Formula Weight: 483.12
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011369
Formula:
Cl₆IrK₂ Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011369 Núm. CAS: 16920-56-2 EINECS: 240-976-7 |