Hexacloroiridato de disodio hexahidrato (≥33,9% Ir)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate
11890.03
11890.06
11890.03EA
315
EUR
11890.03
11890.06
Hexacloroiridato de disodio hexahidrato (≥33,9% Ir)
Hexacloroiridato de disodio hexahidrato
CAS No.: 19567-78-3
Molecular Formula: Na2IrCl6.6H2O
Formula Weight: 558.99 (450.92anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Red-black
Melting Point: 600° dec.
MDL No.: MFCD00149169
Formula:
Cl₆IrNa₂·6H₂O MW: 559.01 g/mol Pto. de fusión: 600 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149169 Núm. CAS: 19567-78-3 EINECS: 241-011-2 |