Hexacloroiridato de diamonio (≥43% Ir) ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ammonium hexachloroiridate(IV), Iridium(IV)-ammonium chloride, Ammonium chloroiride, Ammonium hexachloroiridate
Purity: 99%
CAS No.: 16940-92-4
Molecular Formula: (NH4)2IrCl6
Formula Weight: 441.02
Physical Form: Crystalline powder
Density: 2.86
Appearance: Red-black
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00010881
Formula:
H₈Cl₆IrN₂ MW: 441,01 g/mol Pto. de fusión: Dec. Densidad: 2,86 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010881 Núm. CAS: 16940-92-4 EINECS: 241-007-0 |