Hexacloroplatinato de diamonio (≥43,4% Pt)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexacloroplatinato de amonio
12882.03
12882.06
12882.03EA
164
EUR
12882.03
12882.06
Hexacloroplatinato de diamonio (≥43,4% Pt)
Hexacloroplatinato de diamonio
CAS No.: 16919-58-7
Molecular Formula: (NH4)2PtCl6
Formula Weight: 443.89
Physical Form: Powder
Density: 3.06
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow
Melting Point: dec.
Solubility: Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,548
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00010886
Electroplating of platinum, manufacturing of platinum sponge
Formula:
H₈Cl₆N₂Pt MW: 443.87 g/mol Pto. de fusión: Dec. Densidad: 3.06 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010886 Núm. CAS: 16919-58-7 EINECS: 240-973-0 UN: 3288 ADR: 6.1 III Índice Merck: 12,00582 |