Trinitrato de disprosio pentahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
12922.14
12922.22
12922.14EA
81.4
EUR
12922.14
12922.22
Trinitrato de disprosio pentahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trinitrato de disprosio pentahidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 10031-49-9
Molecular Formula: Dy(NO3)3.5H2O
Formula Weight: 438.59 (348.51anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Cream to pale yellow
Odour: Odourless
pH: 3
Melting Point: 88.6°
Merck Reference: 14,3482
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149683
Formula:
DyN₃O₉·5H₂O MW: 438,59 g/mol Pto. de fusión: 88,6 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149683 Núm. CAS: 10031-49-9 EINECS: 233-410-5 UN: 1477 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,3482 |