Cromohexacarbonil ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexacarbonilcromo
13061.03
13061.09
13061.18
13061.03EA
34.6
EUR
13061.03
13061.09
13061.18
Cromohexacarbonil ≥99%
Cromohexacarbonil
Purity: 99%
CAS No.: 13007-92-6
Molecular Formula: C6CrO6
Formula Weight: 220.06
Physical Form: Crystalline
Density: 1.77
Appearance: White
Melting Point: ca 152° dec.
UN No.: 3466
MDL No.: MFCD00010945
Formula:
C₆CrO₆ Pto. Ebullición: 210 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 152 °C (desc.) Densidad: 1,77 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010945 Núm. CAS: 13007-92-6 EINECS: 235-852-4 UN: 3466 ADR: 6.1,III Índice Merck: 13,02253 |