Difosfato de tetrapotasio ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tetra-Potasio pirofosfato, Potasio pirofosfato, tetra-Potasio difosfato, Pirofosfato de tetrapotasio
13436.A1
13436.A7
13436.A1EA
60.3
EUR
13436.A1
13436.A7
Difosfato de tetrapotasio ≥95%
Difosfato de tetrapotasio
Purity: 95%
CAS No.: 7320-34-5
Molecular Formula: K4P2O7
Formula Weight: 330.34
Physical Form: Powder
Density: 2.33
Appearance: White
Melting Point: 1090°
Boiling Point: dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7663
MDL No.: MFCD00011393
Formula:
K₄O₇P₂ Pto. Ebullición: Dec. Pto. de fusión: 1090 °C Densidad: 2,33 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011393 Núm. CAS: 7320-34-5 EINECS: 230-785-7 Índice Merck: 14,7663 |