Dicloro(metil)silano ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methyldichlorosilane
14079.22
14079.36
14079.22EA
72.1
EUR
14079.22
14079.36
Dicloro(metil)silano ≥97%
Dicloro(metil)silano
Purity: 97+%
CAS No.: 75-54-7
Molecular Formula: CH4Cl2Si
Formula Weight: 115.03
Flash Point: -32°(-26°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.105
Refractive Index: 1.3980
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: -93°
Boiling Point: 41-42°
Beilstein Reference: 1071194
UN No.: 1242
MDL No.: MFCD00000494
Formula:
CH₄Cl₂Si MW: 115,03 g/mol Pto. Ebullición: 41…42 °C Pto. de fusión: –93 °C Densidad: 1,105 Pto. de inflamación: –32 °C (–26 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000494 Núm. CAS: 75-54-7 EINECS: 200-877-1 UN: 1242 ADR: 4.3,I IR: 01-2119436669-21 |