Estaño (II) oxalato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido oxálico sal de estaño (II), Oxalato de estaño (II)
14113.22
14113.36
14113.22EA
41.2
EUR
14113.22
14113.36
Estaño (II) oxalato
Estaño (II) oxalato
CAS No.: 814-94-8
Molecular Formula: C2O4Sn
Formula Weight: 206.72
Physical Form: Powder
Density: 3.56
Appearance: White
Melting Point: 280° dec.
Solubility: Soluble in dilute HCl. Insoluble in water
Beilstein Reference: 3708588
Merck Reference: 14,8786
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00040678
Formula:
C₂O₄Sn MW: 206.73 g/mol Pto. de fusión: 280 °C (desc.) Densidad: 3.56 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040678 Núm. CAS: 814-94-8 EINECS: 212-414-0 UN: 3288 ADR: 6.1 III Índice Merck: 13,08865 |