Hidrogenocarbonato de cesio ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14234.14
14234.22
14234.14EA
101
EUR
14234.14
14234.22
Hidrogenocarbonato de cesio ≥99.99% (metals basis)
Hidrogenocarbonato de cesio
Purity: 99.99%
CAS No.: 29703-01-3
Molecular Formula: CsHCO3
Formula Weight: 193.92
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00010961
Formula:
CHCsO₃ MW: 193.92 g/mol Pto. de fusión: 175 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010961 Núm. CAS: 15519-28-5 EINECS: 249-784-8 |