Indio Estaño aleación (52:48%), eutéctico ≥99.99% (metals basis), lingote
Proveedor: Thermo Scientific
18159.09
18159.50
18159.09EA
95.1
EUR
18159.09
18159.50
Indio Estaño aleación (52:48%), eutéctico ≥99.99% (metals basis), lingote
Indio Estaño aleación (52:48%), eutéctico
Purity: 99.99%
Molecular Formula: In:Sn; 52:48 wt%
Melting Point: 117°
MDL No.: MFCD00144477