EDTA sal tripotásica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hidrogenoetilendiaminotetraacetato de tripotasio, Ácido edético sal tripotásica, Ácido etilendiaminotetraacético sal tripotásica
22425.14 22425.22
22425.14EA 62.1 EUR
22425.14 22425.22
EDTA sal tripotásica
EDTA sal tripotásica
CAS No.: 17572-97-3 Molecular Formula: (KO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)CH2CO2K Formula Weight: 406.46 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless MDL No.: MFCD00013304
Formula: C₁₀H₁₃K₃N₂O₈
MW: 406.52 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013304
Núm. CAS: 17572-97-3
EINECS: 241-543-5