Perclorato de tetrametilamonio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
30834.14 30834.22
30834.14EA 152 EUR
30834.14 30834.22
Perclorato de tetrametilamonio
Perclorato de tetrametilamonio
CAS No.: 2537-36-2 Molecular Formula: (CH3)4NClO4 Formula Weight: 173.60 Physical Form: Crystalline Melting Point: 300° UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00043207
Formula: C₄H₁₂ClNO₄
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043207
Núm. CAS: 2537-36-2
EINECS: 219-805-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II