Cianógeno bromuro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bromuro de cianogeno, Bromo cianuro
32731.14
32731.22
32731.06
32731.14EA
66
EUR
32731.14
32731.22
32731.06
Cianógeno bromuro
Cianógeno bromuro
CAS No.: 506-68-3
Molecular Formula: BrCN
Formula Weight: 105.93
Physical Form: Crystalline
Density: 2.015
Odour: Acrid
Boiling Point: 61.4°
Merck Reference: 14,2693
UN No.: 1889
MDL No.: MFCD00011597
Formula:
CBrN Pto. Ebullición: 61,4 °C Pto. de fusión: 50…52 °C Densidad: 2,015 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011597 Núm. CAS: 506-68-3 EINECS: 208-051-2 UN: 1889 ADR: 6.1,I Índice Merck: 14,2693 |