Ditizona ≥85% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,5-Difeniltiocarbazona
33283.04
33283.09
33283.18
33283.04EA
28.3
EUR
33283.04
33283.09
33283.18
Ditizona ≥85% ACS
Ditizona
CAS No.: 60-10-6
Molecular Formula: C13H12N4S
Formula Weight: 256.33
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Melting Point: 168° dec.
Beilstein Reference: 748838
Merck Reference: 14,3377
MDL No.: MFCD00003025
Formula:
C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅ MW: 256.33 g/mol Pto. Ebullición: 406 Pto. de fusión: 168 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003025 Núm. CAS: 60-10-6 EINECS: 200-454-1 Índice Merck: 14,3377 |