Sodio perborato tetrahidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
33383.14
33383.22
33383.36
33383.14EA
28.3
EUR
33383.14
33383.22
33383.36
Sodio perborato tetrahidrato, grado reactivo
Sodio perborato tetrahidrato
CAS No.: 10486-00-7
Molecular Formula: NaBO3.4H2O
Formula Weight: 153.86 (81.84anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.73
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: ca 10
Melting Point: 60° dec.
Merck Reference: 14,8652
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00149231
Bleaching agent for domestic detergents and industrial laundries
Formula:
NaH₂BO₄·4H₂O Pto. de fusión: 60 °C (desc.) Densidad: 1,73 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149231 Núm. CAS: 13517-20-9 EINECS: 239-172-9 UN: 1479 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,8652 |