Ácido acético cristalizable ≥99.7% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
36289.AP 36289.K3 36289.AY
36289.APEA 51.2 EUR
36289.AP 36289.K3 36289.AY
Ácido acético cristalizable ≥99.7% ACS
Ácido acético
Purity: 99.7+% CAS No.: 64-19-7 Molecular Formula: CH3CO2H Formula Weight: 60.05 Flash Point: 40°(104°F) Physical Form: Liquid Density: 1.049 Refractive Index: 1.3721 Odour: Pungent pH: 2,5 Melting Point: 16.6° Boiling Point: 118.1° Merck Reference: 14,55 UN No.: 2789 MDL No.: MFCD00036152
Formula: H₃CCOOH
Pto. Ebullición: 118,1 °C
Pto. de fusión: 16,6 °C
Densidad: 1,049
Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8,II
IR: 01-2119475328-30
Índice Merck: 14,55
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM