Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato 97.5-100.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
CyDTA monohidrato, CDTA monohidrato, Titriplex® IV, Ácido trans-1,2-Diaminociclohexano-N,N,N',N'-tetraacético monohidrato
36697.06
36697.14
36697.22
36697.36
36697.06EA
40.3
EUR
36697.06
36697.14
36697.22
36697.36
Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato 97.5-100.5% ACS
Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato
Purity: 97.5%-100.5%
CAS No.: 125572-95-4
Molecular Formula: C14H22N2O8.H2O
Formula Weight: 364.35 (346.34anhy)
Physical Form: Solid
Melting Point: 213-216°
Beilstein Reference: 3222748
MDL No.: MFCD00066429
Formula:
C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O MW: 364.35 g/mol Pto. de fusión: 213…216 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066429 Núm. CAS: 125572-95-4 EINECS: 236-308-9 |