Hierro (II) oxalato hidrato ≥96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido oxálico sal de hierro (II), Oxalato de hierro (II)
39261.36
39261.A3
39261.36EA
76.1
EUR
39261.36
39261.A3
Hierro (II) oxalato hidrato ≥96%
Hierro (II) oxalato hidrato
Used as a photographic developer, glass tint, decorative glass colorant, and pigment in plastics, paints, and lacquers.
Purity: 96%
CAS No.: 516-03-0
Molecular Formula: FeC2O4.xH2O (x≈2)
Formula Weight: 143.87(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.28
Melting Point: 190° dec.
Solubility: Soluble in acids
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00012475
Formula:
FeC₂O₄·xH₂O MW: 143.87 g/mol (anhy) Pto. de fusión: 190 °C (desc.) Densidad: 2.28 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012475 Núm. CAS: 516-03-0 EINECS: 208-217-4 UN: 3288 ADR: 6.1 III Índice Merck: 12,04099 |