di-Potasio tetraborato tetrahidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Potassium tetraborate tetrahydrate
39435.36
39435.A3
39435.36EA
65
EUR
39435.36
39435.A3
di-Potasio tetraborato tetrahidrato ≥99%
di-Potasio tetraborato tetrahidrato
Purity: 99%
CAS No.: 12045-78-2
Molecular Formula: K2B4O7.4H2O
Formula Weight: 305.51 (233.44anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.74 (anhy)
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7680
MDL No.: MFCD00149924
Formula:
B₄K₂O₇·4H₂O MW: 305.49 g/mol Pto. de fusión: Dec. Densidad: 1.74 (anhidr.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149924 Núm. CAS: 12045-78-2 EINECS: 215-575-5 |