Tetrabromopaladato de disodio ≥99.95% (metals basis) Pd ≥ 22.0%, Premion®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
40407.03
40407.06
40407.09
40407.03EA
108
EUR
40407.03
40407.06
40407.09
Tetrabromopaladato de disodio ≥99.95% (metals basis) Pd ≥ 22.0%, Premion®
Tetrabromopaladato de disodio
Purity: 99.95%
CAS No.: 50495-13-1
Molecular Formula: Na2PdBr4
Formula Weight: 472.02
Physical Form: Powder
Formula:
Br₄Na₂Pd MW: 472,02 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00046199 Núm. CAS: 50495-13-1 EINECS: 256-605-7 |