Hexabromoiridato de dipotasio (≥25,2% Ir) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium hexabromoiridate(IV)
41012.03 41012.06
41012.03EA 231 EUR
41012.03 41012.06
Hexabromoiridato de dipotasio (≥25,2% Ir) ≥99.9% (metals basis)
Hexabromoiridato de dipotasio
Purity: 99.9% CAS No.: 19121-78-9 Molecular Formula: K2IrBr6 Formula Weight: 749.86 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00054221
Formula: Br₆IrK₂
MW: 749.84 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054221
Núm. CAS: 19121-78-9
EINECS: 242-827-1