Succinato de disodio hexahidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium hexahydrate, 1,4-Butanedioic acid disodium salt hexahydrate, Sodium Succinate, Hexahydrate, Sodium succinate dibasic hexahydrate, Disodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium salt hexahydrate
41983.30
41983.A1
41983.A7
41983.30EA
65.1
EUR
41983.30
41983.A1
41983.A7
Succinato de disodio hexahidrato ≥99%
Succinato de disodio hexahidrato
Purity: 99%
CAS No.: 6106-21-4
Molecular Formula: C4H4Na2O4.6H2O
Formula Weight: 270.14 (162.05anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 120° -6H2O
Beilstein Reference: 3921044
Merck Reference: 14,8679
MDL No.: MFCD00149117
Formula:
NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O MW: 270.14 g/mol Pto. de fusión: 120 °C (-6H₂O) Densidad: 1.529 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149117 Núm. CAS: 6106-21-4 EINECS: 205-778-7 Índice Merck: 13,08754 |