2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: BSTFA
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
42429.06 42429.14 42429.22
42429.06EA 53.3 EUR
42429.06 42429.14 42429.22
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo ≥99%
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo
Packaged under Argon in resealable ChemSeal® bottles
Purity: 99+% CAS No.: 25561-30-2 Molecular Formula: C8H18F3NOSi2 Formula Weight: 257.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 23°(73°F) Physical Form: Liquid Density: 0.97 Refractive Index: 1.3840 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: -10° Boiling Point: 145-147° Beilstein Reference: 3607620 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00008269
Formula: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257,4 g/mol
Pto. Ebullición: 145…147 °C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,97
Pto. de inflamación: 23 °C (73 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008269
Núm. CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2924
ADR: 3,III