Metoxitrimetilsilano ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trimethyl(methoxy)silane
42464.09
42464.18
42464.30
42464.09EA
40.4
EUR
42464.09
42464.18
42464.30
Metoxitrimetilsilano ≥97%
Metoxitrimetilsilano
Purity: 97+%
CAS No.: 1825-61-2
Molecular Formula: C4H12OSi
Formula Weight: 104.22
Flash Point: -11°(-12°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.756
Refractive Index: 1.3678
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Mild
Boiling Point: 57-58°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008344
Formula:
C₄H₁₂OSi MW: 104,22 g/mol Pto. Ebullición: 57…58 °C Densidad: 0,756 Pto. de inflamación: –11 °C (–12 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008344 Núm. CAS: 1825-61-2 EINECS: 217-369-0 ADR: 3,II |