1,3-Dioxolano ≥99.5% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
42897.AK 42897.K2 42897.M1
42897.AKEA 53.5 EUR
42897.AK 42897.K2 42897.M1
1,3-Dioxolano ≥99.5% estabilizado
1,3-Dioxolano
Stabilized
Purity: 99.5% CAS No.: 646-06-0 Molecular Formula: C3H6O2 Formula Weight: 74.08 Flash Point: 1°(34°F) Physical Form: Liquid Density: 1.06 Refractive Index: 1.4000 Melting Point: -95° Boiling Point: 74-75° UN No.: 1166 MDL No.: MFCD00003207
As a solvent, in Mannich reaction, as an electrolyte in batteries
Formula: C₃H₆O₂
Pto. Ebullición: 74…75 °C
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 1,06
Pto. de inflamación: 1 °C (34 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003207
Núm. CAS: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
UN: 1166
ADR: 3,II