2-Bromo-5-(trifluorometil)piridina ≥96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
43381.03
43381.06
43381.03EA
90.9
EUR
43381.03
43381.06
2-Bromo-5-(trifluorometil)piridina ≥96%
2-Bromo-5-(trifluorometil)piridina
Purity: 96%
CAS No.: 50488-42-1
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 45-47°
Boiling Point: 78-81°/30mm
MDL No.: MFCD00153086
Formula:
C₆H₃BrF₃N MW: 226 g/mol Pto. Ebullición: 78…81 °C (30 mmHg) Pto. de fusión: 45…47 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153086 Núm. CAS: 50488-42-1 |