4-Oxovalerato de metilo ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

43397.22 43397.14
43397.22EA 205 EUR
43397.22 43397.14
4-Oxovalerato de metilo ≥99%
4-Oxovalerato de metilo

Purity: 99+% CAS No.: 624-45-3 Molecular Formula: CH3COCH2CH2CO2CH3 Formula Weight: 130.14 Flash Point: 72°(161.6°F) Physical Form: Liquid Density: 1.05 Odour: Pleasant Boiling Point: 191° MDL No.: MFCD00017499

Formula: C₆H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 191 °C
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1,05
Pto. de inflamación: 72 °C (161,6 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017499
Núm. CAS: 624-45-3
EINECS: 210-846-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR