1-(2-Bromoetil)naftaleno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
43491.06
43491.03
43491.06EA
327
EUR
43491.06
43491.03
1-(2-Bromoetil)naftaleno ≥97%
1-(2-Bromoetil)naftaleno
Purity: 97%
CAS No.: 13686-49-2
Molecular Formula: C12H11Br
Formula Weight: 235.13
Flash Point:
Formula:
C₁₂H₁₁Br Pto. Ebullición: 237…238 °C1,65 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037737 Núm. CAS: 13686-49-2 |